Learn More
Zosuquidar trihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458078
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458078 10 mg 10mg
16457846 100 mg 100mg
16433997 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16458078 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50671
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Zosuquidar trihydrochloride
CAS 167465-36-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H34Cl3F2N3O2
Quantità 10 mg
Sinonimo RS 33295-198 trihydrochloride LY-335979 trihydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 5 mg/mL (7.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1([C@H]2[C@@H]1C3=C([C@@H](C4=CC=CC=C42)N5CCN(CC5)C[C@H](COC6=C7C=CC=NC7=CC=C6)O)C=CC=C3)F.Cl.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 636.99
Peso formulazione 636.99
Percent Purity 98.73%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only