Learn More
Zosuquidar Trihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30456972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456972 50 mg 50mg
30452099 10 mg 10mg
30452111 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456972 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ70087050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 167465-36-3
Formula molecolare C32 H31 F2 N3 O2 . 3 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 636.99
Sinonimo (αR)-4-[(1aα,6α,10bα)-1,1-Difluoro-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c]cyclohepten-6-yl]-α-[(5-quinolinyloxy)methyl]-1-piperazineethanol Hydrochloride, Zosuquidar Hydrochloride, LY 335979, RS 33295-198
SMILES Cl.Cl.Cl.O[C@@H](COc1cccc2ncccc12)CN3CCN(CC3)[C@H]4c5ccccc5[C@H]6[C@@H](c7ccccc47)C6(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Zosuquidar trihydrochloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H31F2N3O2.3ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;;;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;3*1H/t21-,29-,30+,31-;;;/m1.../s1
Peso formulazione 635.1685