Learn More
Zotepine, TRC
Codice prodotto. 30135669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135669 100 mg 100mg
30009363 250 mg 250mg
30006670 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135669 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ700900100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26615-21-4
Formula molecolare C18 H18 Cl N O S
Molecular Weight (g/mol) 331.86
Sinonimo 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine Deriv., Lodopin, Nipolept;
IUPAC Name 2-(3-chlorobenzo[b][1]benzothiepin-5-yl)oxy-N,N-dimethylethanamine
SMILES CN(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico Zotepine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18ClNOS/c1-20(2)9-10-21-16-11-13-5-3-4-6-17(13)22-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Peso formulazione 331.0798