Learn More
Zoxazolamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16404587
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16404587 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16404587 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1307
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Specifica
Materiale o nome chimico Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H5ClN2O
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (593.19 mM)
SMILES NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Molecular Weight (g/mol) 168.58
Peso formulazione 168.58
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only