Learn More
Zuclopenthixol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16414197
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16414197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16414197 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0163
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Zuclopenthixol
Forma fisica Solid
CAS 53772-83-1
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25ClN2OS
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo (Z)-Clopenthixol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (374.10 mM)
SMILES OCCN1CCN(CC/C=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC(Cl)=C3)CC1
Molecular Weight (g/mol) 400.96
Peso formulazione 400.96
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Research purposes only