Learn More
Zylofuramine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477767
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16477767 5 mg 5mg
16425048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16477767 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY122477
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Specifica
Materiale o nome chimico Zylofuramine
CAS 3563-92-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H21NO
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.95 mM)
SMILES CCN[C@@H]([C@@]1([H])CCCO1)CC2=CC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 219.32
Peso formulazione 219.32
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only