Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone and Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μL
Codice prodotto. 12736769 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Maxymum Recovery, Round
Standard, Round
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Stile punta Filtrato Dimensione della confezione
12736769 Sterile Standard, Round Con filtro pezzi 4800
11354335 Sterile Maxymum Recovery, Round Con filtro pezzi 960
12726769 Sterile Maxymum Recovery, Round Con filtro pezzi 4800
11344325 Sterile Standard, Round Non-filtered pezzi 960
12786669 Non sterile Standard, Round Non-filtered pezzi 4800
11334325 Non sterile Standard, Round Non-filtered pezzi 960
12545577 Non sterile Maxymum Recovery, Round Non-filtered pezzi 960
11346064 Non sterile Maxymum Recovery, Round Non-filtered pezzi 4800
11364335 Sterile Standard, Round Con filtro pezzi 960
11324325 Sterile Maxymum Recovery, Round Non-filtered pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 12736769 Fornitore Axygen™ N. del fornitore ZTF100RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00€
    661.02€ / pezzi 4800
    Risparmia 135.98€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
  • Tip format: 96 tip and 384 tip
  • Tip volume range: 25 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
  • Rack format: Non-ANSI (96) and ANSI/SLAS (384)
  • Rack material: Polypropylene
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Colore rack Gray
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Non-ANSI
Formato In rack
Stile punta Standard, Round
Imballaggio Non-SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Product Line Caliper Zymark
Materiale Polyethylene