Learn More
Alfa Aesar™ Zymogram Developing Buffer, 10X, pH 7.45
Marca:  Alfa Aesar™ J61375.AP
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00050kg
Codice prodotto. 15443979
  • 36.57€ / 500mL
In stock, pronto per la spedizione: 1
Specifica
10X
Viscous Liquid
Odorless
Buffer
Colorless
2° to 8°C
500mL
Videos
SDS Documenti