Learn More
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Codice prodotto. 11473556 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Concentrazione:
100,000 U/mg
20,000 U/mg
Product Type:
Zymolyase 100T
Zymolyase 20T
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Concentrazione Product Type Dimensione della confezione
11473556 250 mg 100,000 U/mg Zymolyase 100T 0.25g
12760228 1 g 20,000 U/mg Zymolyase 20T 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473556 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 08320932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00€
    1425.90€ / 0.25g
    Risparmia 74.10€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For lysing the cell walls of viable yeast cells and preparing yeast spheroblasts
  • Highly purified preparation from Arthrobacter luteus
  • Efficiently hydrolyzes poly (β-1,3 glucose)-like yeast cell-wall glucan
  • One unit is defined as the amount of activity causing a decrease in A800 of 30%
  • Available with lytic activity of 20,000U/g (Zymolyase 20T) or 100,000U/g (Zymolyase 100T)
Specifica
Concentrazione 100,000 U/mg
pH 5 to 10
Da utilizzare con (applicazione) Used to lyse living yeast cell walls to produce protoplast or spheroplast of various strains of Yeast cells
Content And Storage 2°C to 8°C
Sorgente Arthrobacter luteus
Quantità 250 mg
Product Type Zymolyase 100T
Forma Lyophilized Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zymolyase 20 T
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Yeast Lytic Enzyme