Learn More
Sartorius™ 18406 Series Non-Sterile Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filters
18406 Series Non-Sterile Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filters are solvent-resistant and hydrophilic, with low non-specific adsorption. Reinforced with nonwoven cellulose, they are ideal for the clarification and degassing of solvents and mobile phases for HPLC.
181.63€ - 278.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Tipo di filtro | Membrane Filter |
Formato | Disc |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Dimensione del poro | Punto di bolla | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Dimensione del poro | Punto di bolla | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10253331
|
Sartorius™
18407-100------G |
100 mm | 0.2 μm | 4.4 bar | 25 Pk. |
181.63€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11770696
|
Sartorius™
18406--50----ACN |
50 mm | 0.45 μm | ≥ 2.9 bar | 100 Pk. |
278.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Product Type: Membrane Filter
- Material: Regenerated Cellulose
- Membrane Color: White
- Membrane Thickness: 150 μm
- Wettability: Hydrophilic
- Sterility: Non-Sterile
- For Use With (Application): Analytical Sample Preparation, Sterile Filtration, Filtration of Aqueous Solutions, Solvent Filtration, Clarification
Specifica
Autoclavable | |
Single-use | |
Disc | |
Regenerated Cellulose | |
Analytical Sample Preparation, Sterile Filtration, Filtration of Aqueous Solutions, Solvent Filtration, Clarification | |
150 μm | |
Hydrophilic |
White | |
Membrane Filter | |
Regenerated Cellulose | |
Non-sterile | |
5.9 mil | |
Membrane Filter |