Learn More
Fisherbrand™ Fiala in plastica con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
209.00€ - 281.00€
Specifica
Descrizione | Micro-Vial |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Stile collo | Short Thread |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11851673
|
Fisherbrand™
|
Amber | 0.4 mL | Inner Cone |
248.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11824940
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 0.87 mL | Inner Cylinder |
209.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11707597
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 0.4 mL | Inner Cone |
281.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5ml vials, as for instance 11mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
- Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
Specifica
Micro-Vial | |
Polypropylene | |
Short Thread | |
Flat Bottom | |
1000 | |
No |
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
Polyethylene Bag | |
32 mm | |
ND9 |