Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari
Le fiasche per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
Marca: Thermo Scientific™ 130190
86.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21939" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.67000kg
Descrizione
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific™ BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
- Con trattamento per colture cellulari
- Sterili
- Conformità USP Classe VI e non citotossici
- Apirogeni
Specifica
100 | |
Fiasca per colture cellulari | |
Sterile | |
Sfiato | |
Cell Culture-Treated |
5 | |
Con trattamento per colture cellulari | |
Flat | |
75 cm2 | |
25 ml |