Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari
Le fiasche per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
60.65€ - 135.00€
Specifica
Product Type | Fiasca per colture cellulari |
---|---|
Rivestimento superficiale | Con trattamento per colture cellulari |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11830765
|
Thermo Scientific™
130189 |
Sfiato | 25 cm2 |
106.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11884235
|
Thermo Scientific™
130190 |
Sfiato | 75 cm2 |
91.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11850845
|
Thermo Scientific™
130191 |
Ventilazione | 175 cm2 |
60.65€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11849594
|
Thermo Scientific™
130192 |
Tappo sigillante | 25 cm2 |
104.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11840765
|
Thermo Scientific™
130193 |
Tappo sigillante | 75 cm2 |
106.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11845275
|
Thermo Scientific™
130194 |
Tappo sigillante | 175 cm2 |
67.70€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17844851
|
Thermo Scientific™
130330 |
Vented | 225 cm2 |
135.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17854851
|
Thermo Scientific™
130332 |
Plug Seal | 225 cm2 |
113.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific™ BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
- Con trattamento per colture cellulari
- Sterili
- Conformità USP Classe VI e non citotossici
- Apirogeni
Specifica
Fiasca per colture cellulari | |
Con trattamento per colture cellulari | |
Sterile |