Learn More
Bohlender™ BOLA™ Filtering Discs
Filtering discs made of porous PTFE.
Marca:  Bohlender™ N1565-06
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26000kg
Codice prodotto. 17894014
  • 99.97€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of porous PTFE
  • Thickness: 1.0 mm
Specifica
Specifica
PTFE
1735 mm2
0.04 in.
47 mm
1 μm
10 Pk.
1 mm