Learn More
Bohlender™ BOLA™ Filtering Discs
Filtering discs made of porous PTFE.
94.98€ - 480.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
N. per confezione | 10 Pk. |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Area di filtraggio | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Area di filtraggio | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17894014
|
Bohlender™
N1565-06 |
47 mm | 1735 mm2 | 1 μm |
99.97€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17864014
|
Bohlender™
N1565-18 |
47 mm | 1735 mm2 | 10 μm |
99.66€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17814024
|
Bohlender™
N1565-24 |
47 mm | 1735 mm2 | 25 μm |
94.98€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17177504
|
Bohlender™
N1565-06 |
47 mm | 1735 mm2 | 1 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17197504
|
Bohlender™
N1565-18 |
47 mm | 1735 mm2 | 10 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17107514
|
Bohlender™
N1565-24 |
47 mm | 1735 mm2 | 25 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17117514
|
Bohlender™
N1565-42 |
90 mm | 6362 mm2 | 1 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17127514
|
Bohlender™
N1565-48 |
90 mm | 6362 mm2 | 5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Made of porous PTFE
- Thickness: 1.0 mm
Specifica
PTFE | |
10 Pk. | |
1 mm |