Learn More
Scientific Glass Labs™ Imbuto per sostanze in polvere in vetro borosilicato
In vetro borosilicato. L’imbuto per polveri Scientific Glass Labs™ in vetro borosilicato rende meno probabile l’intasamento o l’ostruzione quando si imbottigliano sostanze polverose.
Marca: Scientific Glass Labs™ FPH-240-090X
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06660kg
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass.
- Short stem funnel
- Less likely to clog or cake when funneling powdery substances
Specifica
100 mm | |
22 mm | |
Vetro borosilicato | |
25 mm |