Learn More
Scientific Glass Labs™ Imbuto per sostanze in polvere in vetro borosilicato
In vetro borosilicato. L’imbuto per polveri Scientific Glass Labs™ in vetro borosilicato rende meno probabile l’intasamento o l’ostruzione quando si imbottigliano sostanze polverose.
3.65€ - 8.85€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) gambo | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) gambo | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12993591
|
Scientific Glass Labs™
FPH-240-070U |
16 mm | 70 mm | 25 mm |
5.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12903601
|
Scientific Glass Labs™
FPH-240-090X |
22 mm | 100 mm | 25 mm |
8.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12983591
|
Scientific Glass Labs™
FPH-240-050D |
13 mm | 50 mm | 20 mm |
3.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Realizzato in vetro borosilicato.
- Imbuto a stelo corto
- Minore probabilità di ostruzione o incrostazione durante l'utilizzo con sostanze in polvere
Specifica
Vetro borosilicato |