Learn More
Corning™ Nastro sigillante in alluminio Costar™
Tenuta ermetica garantita, per ridurre al minimo l'evaporazione e la formazione di condensa. Il nastro sigillante in alluminio per micropiastre Corning™ a 384 pozzetti consente operazioni senza applicazione di oli quando impiegato in termociclatori con coperchi riscaldati.
Marca:  Corning™ 6570
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18900kg
Codice prodotto. 10629141
  • 73.50€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy application and removal for short- and long-term storage
  • Provides tight seal to minimize evaporation and condensation
  • Aluminum sealing tape (Cat. Nos. 6569 and 6570) is suitable for use between -80°C and 150°C, is not transparent, and is pierceable.
  • Breathable sealing tape (Cat. No. 3345) allows gas exchange across the surface.
  • Universal Optical sealing tape (Cat. No. 6575) is suitable for use between -70°C and 100°C, and is transparent.
Specifica
Specifica
Alluminio
100/Cs.
Facile applicazione e rimozione per stoccaggio a breve e lungo termine, assicura tenuta ermetica per ridurre al minimo l’evaporazione e la condensa e consente un funzionamento privo di oli nei termociclatori con coperchi riscaldati
Piastra a 96 pozzetti
Non-sterile
100
Nastro sigillante
Da -80° a 150 °C