Learn More
Corning™ Nastro sigillante in alluminio Costar™
Tenuta ermetica garantita, per ridurre al minimo l'evaporazione e la formazione di condensa. Il nastro sigillante in alluminio per micropiastre Corning™ a 384 pozzetti consente operazioni senza applicazione di oli quando impiegato in termociclatori con coperchi riscaldati.
73.50€ - 99.36€
Specifica
Materiale | Alluminio |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
N. per custodia | 100/Cs. |
N. per confezione | 100 |
Da utilizzare con (applicazione) | Facile applicazione e rimozione per stoccaggio a breve e lungo termine, assicura tenuta ermetica per ridurre al minimo l’evaporazione e la condensa e consente un funzionamento privo di oli nei termociclatori con coperchi riscaldati |
Codice del prodotto | Marca | Plate Compatibility | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Plate Compatibility | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10629141
|
Corning™
6570 |
Piastra a 96 pozzetti |
73.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10651272
|
Corning™
6569 |
Micropiastre a 384 pozzetti |
99.36€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Facile applicazione e rimozione, per la conservazione a breve e a lungo termine
- Per l'uso a temperature comprese tra -80°C e 150°C
- Resistente a DMSO, non sterile
- Certificato esente da DNasi e RNasi
- Impedisce l'evaporazione dei campioni
- Perforabile, per l'accesso alla miscela reagente
- Facilmente amovibile senza dover essere strappato
Specifica
Alluminio | |
100/Cs. | |
Facile applicazione e rimozione per stoccaggio a breve e lungo termine, assicura tenuta ermetica per ridurre al minimo l’evaporazione e la condensa e consente un funzionamento privo di oli nei termociclatori con coperchi riscaldati | |
Sì |
Non-sterile | |
100 | |
Nastro sigillante | |
Da -80° a 150 °C |