Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14400kg
Codice prodotto. 16295741
  • 28.59€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
10 mm
PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Bianco
60 mm
PTFE
PTFE Stir Bars Cylindrical
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Cilindrico