Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
8.95€ - 28.59€
Specifica
Autoclavabile | Yes |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Colore | White |
Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
Forma | Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16265731
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 7 mm |
11.97€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16285731
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 5 mm |
12.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16225721
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 3 mm |
8.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16295741
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 10 mm |
28.59€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16225731
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Profilo liscio e rotondo per un'ampia varietà di applicazioni
- Autoclavabile
Specifica
Yes | |
White | |
Cylinder |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |