Learn More
BRAND™ Erogatori per flaconi BrandTech™ Dispensette™ S Organic con regolazione analogica
Gli erogatori analogici per flaconi Dispensette™ S Organic dispongono di un design a 'pistone flessibile', senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per l'erogazione di solventi organici, acidi e perossidi concentrati.
Marca:  BRAND™ 4630170
728.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60000kg
Codice prodotto. 15498083
  • 850.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Includes: Discharge tube, valve mounting/calibration tool, polypropylene adapters, telescoping filling tube, recirculation tube (optional), performance certificate, operating manual
Descrizione
Descrizione
  • New discharge tube, with or without recirculation valve
  • New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Less dispensing force - especially with large volume instruments
  • Safe volume setting with internal scalloped track (analog-adjustable instruments)
  • Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
  • Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
  • Easy to dismantle for cleaning
  • Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
  • 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
  • Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
  • DE-M marking
Servizi
One year
Specifica
Specifica
0.5% (500μL)
Autoclavable at 121°C
Yellow
10 to 100 mL
Dispensing organic solvents, including chlorinated and fluorinated hydrocarbons (e.g., trichlorofluoroethane and dichlormethane), acids like concentrated HCl and HNO3 (except HF), trifluoroacetic acid (TFA), tetrahydrofuran (THF) and peroxides
Bottletop Dispenser
ISO 9001
Without recirculation valve
Analog
1.0 mL