Learn More
BRAND™ Erogatori per flaconi BrandTech™ Dispensette™ S Organic con regolazione analogica
Gli erogatori analogici per flaconi Dispensette™ S Organic dispongono di un design a 'pistone flessibile', senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per l'erogazione di solventi organici, acidi e perossidi concentrati.
425.00€ - 911.00€
Specifica
Product Type | Bottletop Dispenser |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable at 121°C |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Colore | Yellow |
Display | Analog |
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione della valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale operativo
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Accuracy | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Accuracy | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15428083
|
BRAND™
4630131 |
0.5 to 5 mL | 0.1 mL | 0.5% (25μL) | With recirculation valve |
489.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15448083
|
BRAND™
4630141 |
Da 1 a 10 ml | 0.2 ml | 0.5% (50 μl) | Applicazioni: erogazione di solventi organici, compresi i fluorocarburi e gli idrocarburi clorurati (ad es., triclorofluoroetano e diclorometano), acidi concentrati come HCl e HNO3 (ad eccezione di HF), acido trifluoroacetico (TFA), tetraidrofurano (THF) e perossidi |
462.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15488083
|
BRAND™
4630161 |
5 to 50 mL | 1.0 mL | 0.5% (250μL) | With recirculation valve |
665.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15468083
|
BRAND™
4630151 |
2.5 to 25 mL | 0.5 mL | 0.5% (125μL) | With recirculation valve |
590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15418083
|
BRAND™
4630130 |
0.5 to 5 mL | 0.1 mL | 0.5% (25μL) | Without recirculation valve |
425.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15477361
|
BRAND™
4630171 |
10 to 100 mL | 1.0 mL | 0.5% (500μL) | With recirculation valve |
911.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15438083
|
BRAND™
4630140 |
Da 1 a 10 ml | 0.2 mL | 0.5% (50 μl) | Senza valvola di ricircolo |
438.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15458083
|
BRAND™
4630150 |
2.5 to 25 mL | 0.5 mL | 0.5% (125μL) | Without recirculation valve |
555.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15478083
|
BRAND™
4630160 |
5 to 50 mL | 1.0 mL | 0.5% (250μL) | Without recirculation valve |
610.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15498083
|
BRAND™
4630170 |
10 to 100 mL | 1.0 mL | 0.5% (500μL) | Without recirculation valve |
850.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
- Nuovo sistema di valvole - non sono necessari anelli di tenuta supplementari; la pulizia e la preparazione per l'autoclavaggio sono facilitate
- Adescamento semplice con canali di flusso ottimizzati
- Minore forza necessaria per l'erogazione - in particolare con strumenti per grandi volumi
- Impostazione sicura del volume con traccia interna dentellata (strumenti con regolazione analogica)
- Tappo a vite rotante - non interferisce con l'erogazione
- Facile da calibrare e regolare in conformità con le linee guida GLP
- Facile da smontare per agevolare la pulizia
- Valvola di riempimento e di scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (si blocca quando il tubo di scarico non è montato)
- Il blocco della valvola ruotante a 360° consente di lasciare l'etichetta del flacone in posizione frontale rispetto all'operatore
- Il tubo di riempimento telescopico si regola facilmente secondo i diversi formati dei flaconi
- Marcatura DE-M
Warranty
Un anno
Specifica
Bottletop Dispenser | |
ISO 9001 | |
Analog |
Autoclavable at 121°C | |
Yellow | |
Dispensing organic solvents, including chlorinated and fluorinated hydrocarbons (e.g., trichlorofluoroethane and dichlormethane), acids like concentrated HCl and HNO3 (except HF), trifluoroacetic acid (TFA), tetrahydrofuran (THF) and peroxides |