Learn More
JULABO™ Elbow Fittings
JULABO Elbow Fittings are 90° female/male fluid tubing adapters available with multiple inner diameters.
Marca:  JULABO™ 8890125
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.39000kg
Codice prodotto. 17188498
  • 140.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Fitting styles include:
    • 90°/G 1 in. female/male
    • 90°/G 1 1/2 in. female/male
Specifica
Specifica
90° to G 1 in. Female/Male
Fitting Adapter, Fluid Tubing
2 Pk.