Learn More
Fisherbrand™ Bilancia elettronica
Electronic Balance designed to handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.
Marca:  Fisherbrand™
221.44 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.41000kg
Codice prodotto. 15959345
  • 270.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
  • Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
Specifica
Specifica
RS232, USB o Ethernet (disponibili come accessori)
Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione
Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso
0.020000 g
0.010000 g
50°F to 104°F
2 Years
230 x 204 x 70 mm (9.1 x 8 x 2.8 in.)
1 kg
220 g
0.010000 g
Adattatore CA
FPOS222
1.000 sec.
10°C to 40°C
Carato, Grano, Grammo, Newton, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight
2.2 lb.