Learn More
Fisherbrand™ Bilancia elettronica
Electronic Balance designed to handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.
270.00€ - 368.00€
Specifica
Tipo di collegamento | RS232, USB o Ethernet (disponibili come accessori) |
---|---|
Tipo di display | Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione |
Da utilizzare con (applicazione) | Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso |
Include | Adattatore CA |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 50°F to 104°F |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15959345
|
Fisherbrand™
|
220 g | FPOS222 |
270.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15969345
|
Fisherbrand™
|
620 g | FPOS622 |
366.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15979345
|
Fisherbrand™
|
2200 g | FPOS2201 |
368.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15989345
|
Fisherbrand™
|
4200 g | FPOS4201 |
306.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15999345
|
Fisherbrand™
|
6200 g | FPOS6201 |
315.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
- Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
Specifica
RS232, USB o Ethernet (disponibili come accessori) | |
Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso | |
50°F to 104°F | |
2 Years |
Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione | |
Adattatore CA | |
10°C to 40°C |