Learn More
Fisherbrand™ Bilancia elettronica
Electronic Balance designed to handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.
Marca: Fisherbrand™
254.05 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.44010kg
Descrizione
- La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
- Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
Specifica
RS232, USB o Ethernet (disponibili come accessori) | |
Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione | |
Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso | |
0.200000 g | |
0.200000 g | |
50°F to 104°F | |
2 Years | |
250 x 240 x 74 mm (9.8 x 9.5 x 2.9 in.) | |
230 mm | |
174 mm | |
1.5 kg |
4200 g | |
0.100000 g | |
Adattatore CA | |
FPOS4201 | |
1.500 sec. | |
10°C to 40°C | |
Carato, Grano, Grammo, Chilogrammo, Newton, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight, Libbra, Libbra:Oncia | |
9.1 in. | |
6.9 in. | |
3.3 lb. |