Learn More
Eppendorf™ 5804/5810 Series 48 x 2mL Fixed-angle Rotor
With aerosol-tight lid
Marca: Eppendorf™ 5820760001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.44310kg
Descrizione
- Capacità: 96 ml
- Velocità massima/RCF: 13,000 giri/min/19,083 x g
Specifica
Rotore ad angolo fisso | |
19,803 x g | |
Centrifuga 5804/5810 |
48 x 1.5/2 ml | |
13000 gir/min | |
Coperchio rotore a tenuta antiaerosol QuickLock™ |