Learn More
Eppendorf™ 5804/5810 Series 48 x 2mL Fixed-angle Rotor
With aerosol-tight lid
1580.00€
Specifica
Tipo | Rotore ad angolo fisso |
---|---|
Include | Coperchio rotore a tenuta antiaerosol QuickLock™ |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | RCF max | Velocità max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | RCF max | Velocità max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15118364
|
Eppendorf™
5820765003 |
20 x 5 ml | Centrifughe 5804/5804R e 5810/5810R | 20,913 x g | 13100 gir/min |
1580.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12886233
|
Eppendorf™
5820760001 |
48 x 1.5/2 ml | Centrifuga 5804/5810 | 19,803 x g | 13000 gir/min |
1580.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Capacità: 96 ml
- Velocità massima/RCF: 13,000 giri/min/19,083 x g
Specifica
Rotore ad angolo fisso | |
Coperchio rotore a tenuta antiaerosol QuickLock™ |