Learn More
Eppendorf™ 5804/5810 Series 48 x 2mL Fixed-angle Rotor
With aerosol-tight lid
Marca:  Eppendorf™ 5820765003
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.88000kg
Codice prodotto. 15118364
  • 1580.00€ / Pezzo
Descrizione
Descrizione
  • Capacità: 96 ml
  • Velocità massima/RCF: 13,000 giri/min/19,083 x g
Specifica
Specifica
Rotore ad angolo fisso
20,913 x g
Centrifughe 5804/5804R e 5810/5810R
20 x 5 ml
13100 gir/min
Coperchio rotore a tenuta antiaerosol QuickLock™