Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatori standard epTIPS™
Puntali universali per pipette per l'uso con un'ampia gamma di modelli di pipetta. Le ricariche di puntali per pipette standard Eppendorf™ epT.I.P.S.™ sono caratterizzati da proprietà di bagnabilità ottimali, massima trasparenza e gradi di purezza speciali certificati.
Marca: Eppendorf™ 0030000951
50.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21921" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.01700kg
Descrizione
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
- Minimal attachment and ejection forces with the highest level of tightness
- The ergonomically optimized cone geometry provides the optimal pipette fit on the Eppendorf pipette
- Fine graduations make visual checks of the pipetting volume even easier
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
- Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
Specifica
Da 250 a 2500 μl | |
Rosso | |
4.5 in. | |
Universal | |
Puntali per pipettatore standard | |
500 Pk. | |
Pipettatore Eppendorf | |
epT.I.P.S. |
Sterile | |
Sì | |
115 mm | |
Bulk | |
500 Tips (5 Bags x 100 Tips) | |
Pipette Tips | |
Yes | |
Fine |