Learn More
Eppendorf Puntali per pipettatori standard epTIPS™
Puntali universali per pipette per l'uso con un'ampia gamma di modelli di pipetta. Le ricariche di puntali per pipette standard Eppendorf™ epT.I.P.S.™ sono caratterizzati da proprietà di bagnabilità ottimali, massima trasparenza e gradi di purezza speciali certificati.
42.00€ - 90.10€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Formato | Bulk |
Stile punta | Puntali per pipettatore standard |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettatore Eppendorf |
Graduated | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10708972
|
Eppendorf
0030000854 |
Grigio chiaro | 4.6 cm | 0.5 - 20 μl |
69.45€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10157291
|
Eppendorf
0030000978 |
Purple | 12 cm | Da 100 a 5000 μl |
61.55€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10333682
|
Eppendorf
0030000765 |
Turchese | 16.5 cm | Da 1000 a 10000 μl |
63.25€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10199171
|
Eppendorf
0030000781 |
Turchese | 24.3 cm | Da 1000 a 10000 μl |
90.10€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11920537
|
Eppendorf
0030000889 |
Trasparente | 5.3 cm | Da 2 a 200 μl |
45.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10248621
|
Eppendorf
0030000870 |
Giallo | 5.3 cm | Da 2 a 200 μl |
45.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10177241
|
Eppendorf
0030000897 |
Arancione | 5.5 cm | Da 20 a 300 μl |
45.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10370842
|
Eppendorf
0030000919 |
Blue | 7.1 cm | Da 50 a 1000 μl |
45.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10772559
|
Eppendorf
0030000927 |
Trasparente | 71 mm | Da 50 a 1000 μl |
45.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10218671
|
Eppendorf
0030000951 |
Rosso | 11.5 cm | Da 250 a 2500 μl |
52.75€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10197241
|
Eppendorf
0030000935 |
Verde | 7.6 cm | Da 50 a 1250 μl |
76.65€
pezzi 1000 |
|
|||
10788962
|
Eppendorf
0030000811 |
Dark Gray | 3.4 cm | 0.1 to 10 μL |
73.10€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10426461
|
Eppendorf
0030000838 |
Medium Gray | 4 cm | 0.1 to 20 μL |
73.10€
pezzi 1000 |
|
|||
10744587
|
Eppendorf
0030000730 |
Dark Green | 103 mm | Da 50 a 1250 μl |
77.60€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10541159
|
Eppendorf
0030000900 |
Orange | 55 mm | Da 20 a 300 μl |
45.05€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15660021
|
Eppendorf
0030000650 |
Violet | 175 mm | 0.2 to 5 mL |
42.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
- Forze minime di inserimento ed espulsione e tenuta perfetta
- La geometria ergonomica del cono garantisce un adattamento perfetto nelle pipette Eppendorf
- Graduazioni nitide per controlli visivi semplificati del volume di pipettaggio
- Puntali a ritrazione o estensione pratica per semplificare le operazioni con volumi ridotti
- Puntali lunghi e stretti per poter raggiungere la base di recipienti alti e stretti senza toccare la parte superiore del bordo del recipiente
Specifica
Autoclavable | |
Puntali per pipettatore standard | |
Yes | |
Fine |
Bulk | |
Pipettatore Eppendorf | |
epT.I.P.S. |