Learn More
OHAUS™ Serie Frontier™ 5000 Micro
Le centrifughe Frontier Micro offrono un funzionamento ad alta velocità per una vasta gamma di applicazioni essenziali di laboratorio, come la preparazione del DNA/RNA, l'ultrafiltrazione e altro ancora. Il design compatto consente di risparmiare spazio s
Marca: OHAUS™ 30370691
1317.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21929" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 13.10000kg
Descrizione
- Le centrifughe Frontier Micro offrono un rotore per microprovette da 1,5/2 ml con opzione di biocontenimento. Ulteriori opzioni del rotore supportano microprovette da 5 ml, colonne di affinità, strisce per PCR e tubi capillari per ematocrito.
- Progettate per un comodo utilizzo, le centrifughe Frontier Micro sono dotate di un'interfaccia intuitiva di controllo, che consente un funzionamento reattivo anche indossando i guanti.
- Le centrifughe Frontier Micro consentono di risparmiare spazio prezioso sul banco di laboratorio integrando tutte le loro funzionalità in un minimo ingombro.
Specifica
LCD con retroilluminazione | |
230 V | |
FC5513+R01 | |
Yes | |
13.100 kg |
Microcentrifuge | |
356.00 mm | |
200 to 13,500 rpm | |
High sample throughput,multi-safety control, personal program function |