Learn More
OHAUS™ Serie Frontier™ 5000 Micro
Le centrifughe Frontier Micro offrono un funzionamento ad alta velocità per una vasta gamma di applicazioni essenziali di laboratorio, come la preparazione del DNA/RNA, l'ultrafiltrazione e altro ancora. Il design compatto consente di risparmiare spazio s
1520.00€ - 1670.00€
Specifica
Display | LCD con retroilluminazione |
---|---|
Tipo | Microcentrifuge |
Requisiti elettrici | 230 V |
Profondità (sistema metrico) | 356.00 mm |
Intervallo di velocità massima | 200 to 13,500 rpm |
Codice del prodotto | Marca | Rotore incluso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Rotore incluso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16221742
|
OHAUS™
30370691 |
Yes |
1670.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16231742
|
OHAUS™
30393187 |
No |
1520.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Le centrifughe Frontier Micro offrono un rotore per microprovette da 1,5/2 ml con opzione di biocontenimento. Ulteriori opzioni del rotore supportano microprovette da 5 ml, colonne di affinità, strisce per PCR e tubi capillari per ematocrito.
Specifica
LCD con retroilluminazione | |
230 V | |
200 to 13,500 rpm |
Microcentrifuge | |
356.00 mm | |
High sample throughput,multi-safety control, personal program function |