Learn More
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™
In polistirene o polipropilene. Provette a fondo sferico Gosselin™ da 5ml di forma rotonda.
Marca:  Gosselin TK75-022
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 11759412
  • 228.94€ / pezzi 2000
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Natural polystyrene or polypropylene tube
  • Nominal capacity of 5ml 
  • Assembled
Specifica
Specifica
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137
LDPE
5 ml
Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
500 sacchetti
No
12.8 mm
Provetta a fondo arrotondato
Red
Natural
Polistirene
Tappo dritto
2000 conf.