Learn More
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™
In polistirene o polipropilene. Provette a fondo sferico Gosselin™ da 5ml di forma rotonda.
73.38€ - 405.80€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
Da utilizzare con | Clinical, Dairy, Environment, Industries, Microbiology |
Imballaggio | 500BG |
Diametro (sistema metrico) | 12.8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11779382
|
Gosselin
TK75-044 |
Polypropylene | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
405.80€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11759382
|
Gosselin
TK75-003 |
Polipropilene | CE N°1935/2004 |
96.60€
pezzi 2000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11729412
|
Gosselin
TK75-001 |
Polistirene | ISO 11137 |
73.38€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12123841
|
Gosselin
TK75-023 |
Polypropylene | EC N°1935/2004 |
254.54€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11874021
|
Gosselin
TK75-036 |
Polystyrene | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
103.72€
pezzi 4000 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11769382
|
Gosselin
TK75-018 |
Polipropilene | CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
207.48€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11759412
|
Gosselin
TK75-022 |
Polistirene | CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
228.94€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11739412
|
Gosselin
TK75-006 |
Polistirene | CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
173.36€
pezzi 2000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Provetta in polistirene o polipropilene naturale
- Capacità nominale di 5 ml
- Assemblate
Specifica
Natural | |
Clinical, Dairy, Environment, Industries, Microbiology | |
12.8 mm |
5 mL | |
500BG |