Learn More
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™
In polistirene o polipropilene. Provette a fondo sferico Gosselin™ da 5ml di forma rotonda.
Marca: Gosselin TK75-044
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Natural polystyrene or polypropylene tube
- Nominal capacity of 5ml
- Assembled
Specifica
EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
LDPE | |
5 mL | |
Polypropylene | |
500BG | |
No | |
Straight Cap |
Red | |
Natural | |
74.5 mm | |
Clinical, Dairy, Environment, Industries, Microbiology | |
2000 Pack | |
12.8 mm | |
Test Tube |