Learn More
Corning™ Sacchetti per omogeneizzatore autoclavabili Gosselin™
Per l'autoclavaggio sicuro di prodotti contaminati
Marca: Corning™ SA21-05
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Polypropylene (PP) resistant bags
- Thermal resistance 134°C
- Transparent
Specifica
Sì | |
Incolore | |
Simbolo di rischio biologico | |
40μ m | |
40 cm | |
78 cm |
21 l | |
Prodotti clinici, lattiero-caseari, ambientali, industrie, microbiologia | |
HDPE | |
15.74 in. | |
30.7 in. |