Learn More
Corning™ Sacchetti per omogeneizzatore autoclavabili Gosselin™
Per l'autoclavaggio sicuro di prodotti contaminati
114.18€ - 289.86€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Colore | Naturale |
Da utilizzare con (applicazione) | Prodotti clinici, lattiero-caseari, ambientali, industrie, microbiologia |
Spessore (sistema metrico) | 40μ m |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11830482
|
Corning™
SA03-01 |
3 l | Polipropilene | 25.5 cm | 40 cm |
115.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11840482
|
Corning™
SA09-01 |
9 L | Polipropilene | 30 cm | 50 cm |
114.18€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11723244
|
Corning™
SA14-01 |
14 l | Polipropilene | 40 cm | 60 cm |
202.02€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11773244
|
Corning™
SA33-01 |
33L | PP (polipropilene) | 60 cm | 78 cm |
289.86€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11733244
|
Corning™
SA14-03 |
9 l | HDPE | 40 cm | 60 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11763244
|
Corning™
SA03-05 |
3 l | HDPE | 25.5 cm | 40 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11743244
|
Corning™
SA21-05 |
21 l | HDPE | 40 cm | 78 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12672295
|
Corning™
SA09-05 |
9 L | HDPE | 30 cm | 50 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Spessore: 40μ m
- Disponibili in un’ampia gamma di volumi
Order Info
I sacchetti non stampati sono confezionati in scatole. I sacchetti stampati sono imballati in rotoli.
Specifica
Sì | |
Naturale | |
Prodotti clinici, lattiero-caseari, ambientali, industrie, microbiologia | |
40μ m |