Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12150kg
Descrizione
- 100% High pure cotton linters fibers
- Neutral and fat free
- High mechanical strength
- Excellent retention capacity
Applications:
- Extraction of sulphur
- Extraction of the content of free lipids in food
- Determination of dust and tar in industrial air and gases
- Lacquer, binder analysis in paint colours
- Control of emission smokes in industrial chimneys
- Gravimetric analysis of dust in gases
Specifica
19 mm | |
Estrazione di zolfo in masse gassose, determinazione di polvere e catrame nell'aria e nei gas industriali | |
Adatto per tutti i sistemi di estrazione | |
Ditale per estrazione |
Fibre di cellulosa ad alta purezza e linters di cotone | |
7 | |
90 mm |