Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
54.75€ - 436.00€
Specifica
Materiale | High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases |
Grado | 7 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for all extractors systems |
Product Type | Extraction Thimble |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11724043
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 90 mm |
54.75€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11754043
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 100 mm |
63.95€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11734043
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 80 mm |
57.35€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11774043
|
Fisherbrand™
|
26 mm | 60 mm |
62.60€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11744043
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 80 mm |
58.20€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11794043
|
Fisherbrand™
|
28 mm | 100 mm |
62.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11784043
|
Fisherbrand™
|
28 mm | 80 mm |
62.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11714053
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 100 mm |
62.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11734053
|
Fisherbrand™
|
33 mm | 100 mm |
63.50€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11744536
|
Fisherbrand™
|
33 mm | 118 mm |
74.45€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11724053
|
Fisherbrand™
|
33 mm | 80 mm |
108.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11744053
|
Fisherbrand™
|
37 mm | 130 mm |
75.85€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11754053
|
Fisherbrand™
|
41 mm | 123 mm |
89.95€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11754536
|
Fisherbrand™
|
43 mm | 123 mm |
140.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11704053
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 80 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11784526
|
Fisherbrand™
|
27 mm | 80 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11764526
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11542103
|
Fisherbrand™
|
28 mm | 120 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11714536
|
Fisherbrand™
|
33 mm | 94 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11794526
|
Fisherbrand™
|
34 mm | 130 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11764536
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11774526
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 60 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11734536
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 40 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11704536
|
Fisherbrand™
|
41 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11724536
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11774536
|
Fisherbrand™
|
58 mm | 170 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11784536
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11794536
|
Fisherbrand™
|
80 mm | 200 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11704546
|
Fisherbrand™
|
80 mm | 250 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Fibre in linter in puro cotone al 100%
- Neutro e privi di grassi
- Elevata resistenza meccanica
- Capacità di ritenzione eccellente
Applicazioni:
- Estrazione di zolfo
- Estrazione del contenuto dei lipidi liberi negli alimenti
- Determinazione della polvere e catrame nell'aria e nei gas industriali
- Analisi dello smalto e dei leganti nei colori della vernice
- Controllo delle emissioni dei fumi nei camini industriali
- Analisi gravimetrica della polvere nei gas
Specifica
High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters | |
7 | |
Extraction Thimble |
Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases | |
Suitable for all extractors systems |