Learn More
Hamilton™ Siringhe serie 7000 Modified Microliter™
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
Marca:  Hamilton™ 80100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03500kg
Codice prodotto. 10791232
  • 110.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
  • The 7000 series is the only zero dead volume syringe
  • The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
Specifica
Autoclavable
0.005 in.
0.14 mm
0.3 in.
7.82 mm
2.75 in.
6000 psi
115°C
3
Confezioni singole
70 mm
Valvole di iniezione HPLC e pipettaggio dei campioni
25 G
0.005 in.
0.02 in.
0.14 mm
0.51 mm
Siringhe per uso generico
239°F
50°F
10°C
1 μl
Smussata
Rimovibile