Learn More
Hamilton™ Siringhe serie 7000 Modified Microliter™
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
110.00€ - 207.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.02 in. |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.3 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 7.82 mm |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2.75 in. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Numero dei punti dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Numero dei punti dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10557361
|
Hamilton™
86250 |
0.5 μL | 25 G | 3 |
132.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10220812
|
Hamilton™
86259 |
0.5 μL | 25 G | 2 |
132.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10008460
|
Hamilton™
86200 |
1 μL | 22s G | 3 |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10399322
|
Hamilton™
86211 |
1 μl | 22 G | 2 |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10323761
|
Hamilton™
88400 |
2 μL | 25 G | 3 |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10282011
|
Hamilton™
88500 |
2 μL | 23 G | 3 |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10221921
|
Hamilton™
88011 |
5 μL | 24 G | 2 |
207.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10401255
|
Hamilton™
88511 |
2 μL | 23 G | 2 |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10405952
|
Hamilton™
88411 |
2 μL | 25 G | 2 |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10791232
|
Hamilton™
80100 |
1 μl | 25 G | 3 |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10332742
|
Hamilton™
88000 |
5 μL | 24 G | 3 |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
- The 7000 series is the only zero dead volume syringe
- The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
Autoclavable | |
0.3 in. | |
2.75 in. | |
239°F | |
50°F | |
Ea. |
0.02 in. | |
7.82 mm | |
General Purpose Syringe | |
115°C | |
10°C | |
Knurled Hub, Removable |