Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamide
The smaller configuration(5mL) minimizes the number of freeze/thaw cycles compared to the larger 25mL bottle.
Marca: Applied Biosystems™ 4311320
59.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22915" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Highly deionized (Hi-Di) formamide is used to resuspend samples before electrokinetic injection in capillary electrophoresis systems.Specifica
Store at -15°C to -25°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles. | |
High-Di™ | |
25 mL | |
Dry Ice |
Sequencing | |
Formamide | |
Formamide | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Hi-Di Formamide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: formamide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.