Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamide
The smaller configuration(5mL) minimizes the number of freeze/thaw cycles compared to the larger 25mL bottle.
69.25€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15803570
|
Applied Biosystems™
4311320 |
25 mL |
69.25€
25mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Highly deionized (Hi-Di) formamide is used to resuspend samples before electrokinetic injection in capillary electrophoresis systems.Order Info