Learn More
Cytiva Illustra ExoProStar™ a 1 step
Per la pulizia enzimatica della PCR. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ a 1step con esonucleasi I e fosfatasi alcalina illustra combinate in un'unica provetta per rimuovere primer e dNTP non incorporati.
Marca: Cytiva US77720
1463.00 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Descrizione
- One tube with one mix of enzymes delivering PCR and sequence reaction clean-up
- Just one pipetting step to set up your reaction
- Fast 30-minute, hands-free protocol
- 100% recovery of PCR product
- Scalable for different reaction sizes
- Automation friendly
Specifica
Enzymatic PCR clean up technology with illustra Exonuclease I and Alkaline Phosphatase combined in one tube to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum convenience comes in a single tube. | |
Rimuove primer e dNTP non incorporati | |
Illustra ExoProStar 1 incremento | |
30 min. |
Tecnologia di pulizia PCR enzimatica | |
2000 | |
1 ciascuno | |
Recupero del 100% del prodotto PCR |