Learn More
Cytiva Illustra ExoProStar™ a 1 step
Per la pulizia enzimatica della PCR. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ a 1step con esonucleasi I e fosfatasi alcalina illustra combinate in un'unica provetta per rimuovere primer e dNTP non incorporati.
108.93€ - 3517.00€
Specifica
Descrizione | Enzymatic PCR clean up technology with illustra Exonuclease I and Alkaline Phosphatase combined in one tube to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum convenience comes in a single tube. |
---|---|
Isolation Technology | Tecnologia di pulizia PCR enzimatica |
Da utilizzare con (applicazione) | Rimuove primer e dNTP non incorporati |
Product Type | Illustra ExoProStar 1 incremento |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12124082
|
Cytiva
US77702 |
100 |
108.93€
100 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12134082
|
Cytiva
US77720 |
2000 |
1540.00€
2000 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11941411
|
Cytiva
US77705 |
500 |
429.00€
500 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11961411
|
Cytiva
US77750 |
5000 |
3517.00€
5000 reazioni |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Una provetta con una miscela di enzimi che rilascia PCR e purificazione delle reazioni di sequenza
- Solo un'azione di pipettaggio per impostare la reazione
- Protocollo veloce di 30 minuti senza intervento manuale
- Recupero del 100% del prodotto PCR
- Scalabile per diverse misure di reazione
- Per l'uso nei sistemi automatizzati
Specifica
Enzymatic PCR clean up technology with illustra Exonuclease I and Alkaline Phosphatase combined in one tube to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum convenience comes in a single tube. | |
Rimuove primer e dNTP non incorporati | |
1 ciascuno |
Tecnologia di pulizia PCR enzimatica | |
Illustra ExoProStar 1 incremento | |
Recupero del 100% del prodotto PCR |