Learn More
Fisherbrand™ Quaderni da laboratorio
Conserva le informazioni in modo sicuro e ben organizzato con questi quaderni da laboratorio Fisherbrand™. Perfetti per le applicazioni più diverse - annotazione dei dati di ricerca, procedure sperimentali, idee per nuovi design e attività di sviluppo.
Marca: Fisherbrand™
86.39 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.19300kg
Descrizione
- Le pagine di questi quaderni prive di acidi sono numerate e includono spazi per il titolo, il numero del progetto, il numero del quaderno, la data e la firma del testimone
- I quaderni aperti restano distesi piatti
- Ogni quaderno comprende i dati dell’utente, le istruzioni, l’indice, la tavola periodica e le tabelle di conversione
- Il segnalibro a nastro assicura una consultazione rapida
- Le copertine di tutte le versioni sono impermeabili e resistono e agli agenti chimici
Specifica
Cartone / carta | |
8.5 in. | |
Green | |
21.8 x 28.1 cm | |
21.6 cm | |
200 | |
6/Cs. |
griglia | |
11 in. | |
Verde | |
27.9 cm | |
0.25 in. (6 mm) | |
Cartone / carta |