Learn More
Fisherbrand™ Quaderni da laboratorio
Conserva le informazioni in modo sicuro e ben organizzato con questi quaderni da laboratorio Fisherbrand™. Perfetti per le applicazioni più diverse - annotazione dei dati di ricerca, procedure sperimentali, idee per nuovi design e attività di sviluppo.
72.40€ - 131.00€
Specifica
Materiale | Cartone / carta |
---|---|
Width (English) Page | 8.5 in. |
Lunghezza (sistema imperiale) pagina | 11 in. |
Lunghezza (sistema metrico) pagina | 27.9 cm |
Larghezza (sistema metrico) pagina | 21.6 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore coperchio | Rigata | N. di pagine | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore coperchio | Rigata | N. di pagine | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15811668
|
Fisherbrand™
|
Rosso | righe | 200 |
109.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15801668
|
Fisherbrand™
|
Rosso | righe | 100 |
108.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15891658
|
Fisherbrand™
|
Rosso | griglia | 200 |
131.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15881658
|
Fisherbrand™
|
Rosso | griglia | 100 |
99.45€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15851658
|
Fisherbrand™
|
Blu | griglia | 200 |
118.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15841658
|
Fisherbrand™
|
Blu | griglia | 100 |
128.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15871658
|
Fisherbrand™
|
Blu | righe | 200 |
124.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15831658
|
Fisherbrand™
|
Nero | righe | 200 |
124.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15821658
|
Fisherbrand™
|
Nero | righe | 100 |
108.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15811658
|
Fisherbrand™
|
Nero | griglia | 200 |
131.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15801658
|
Fisherbrand™
|
Nero | griglia | 100 |
108.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16216870
|
Fisherbrand™
|
Verde | griglia | 100 |
114.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16226870
|
Fisherbrand™
|
Verde | griglia | 200 |
131.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16236870
|
Fisherbrand™
|
Verde | righe | 100 |
108.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16246870
|
Fisherbrand™
|
Verde | righe | 200 |
124.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15861658
|
Fisherbrand™
|
Blu | righe | 100 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Le pagine di questi quaderni prive di acidi sono numerate e includono spazi per il titolo, il numero del progetto, il numero del quaderno, la data e la firma del testimone
- I quaderni aperti restano distesi piatti
- Ogni quaderno comprende i dati dell’utente, le istruzioni, l’indice, la tavola periodica e le tabelle di conversione
- Il segnalibro a nastro assicura una consultazione rapida
- Le copertine di tutte le versioni sono impermeabili e resistono e agli agenti chimici
Specifica
Cartone / carta | |
11 in. | |
21.6 cm |
8.5 in. | |
27.9 cm |