Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Vacuum Flask
La fiasca per vuoto in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ consente di sostituire le tradizionali fiasche in vetro. Stampata in un pezzo unico per applicazioni con vuoto, è dotata di tubo angolato per evitare ribaltamenti.
Marca: Thermo Scientific™ DS4101-2000
49.91 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56250kg
Descrizione
La fiasca per vuoto in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ consente di sostituire le tradizionali fiasche in vetro. Stampata in un pezzo unico per applicazioni con vuoto, è dotata di tubo angolato per evitare ribaltamenti. Fiasca infrangibile e autoclavabile, in grado di resistere a un vuoto di 30 inHg
- I raccordi con un angolo di 45° evitano ribaltamenti quando viene collegato un tubo
- L'adattatore con portagomma accetta tubi con diametro interno compreso tra 1/4 e 3/8″ (tubo in vendita separatamente)
- Area di marcatura ovale per facilità di etichettamento
- Collo di formato adatto ai formati di tappo standard (tappo non incluso)
Specifica
57.4 oz. | |
1700 ml | |
1 | |
Sì |
Beuta da vuoto, polipropilene, 1700 ml | |
Polipropilene (PP) | |
1 | |
Tappo n. 10 |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.